Learn More
Nickel Electro™ Tapas de platos de níquel 201
Código de producto. 12747376 Tienda Nickel-Electro Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
55 mm
60 mm
70 mm
75 mm
85 mm
90 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
12747376 60 mm cada uno
12787376 90 mm cada uno
12777376 85 mm cada uno
12737376 55 mm cada uno
12757376 70 mm cada uno
12767376 75 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12747376 Proveedor Nickel Electro™ N.º de proveedor 543
Fecha estimada de envoi: 08-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las tapas de níquel 201 Nickel Electro™ están hechas para resistir ambientes corrosivos, que las hace útiles para mantener la pureza del producto.
  • 99,6% pureza de níquel
  • Sin grietas
  • Alta conductividad térmica y eléctrica
  • Bajo contenido de gas
  • Baja presión de vapor
  • Ideal para crisoles de laboratorio capaces de resistir las atmósferas oxidantes del horno hasta 1100°C
Especificaciones
Material Níquel
Tipo Tapa para platos
Diámetro (métrico) 60 mm