Learn More
Invitrogen™ Nick Translation System
Código de producto. 10634623
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10634623 50 reacciones cada uno
1 options
Código de producto. 10634623 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 18160010
Enfoque en las terapias regenerativas
Usar código promocional 28027
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-10-2026
Sistema de traslación por muescas
El sistema de traslación por muescas es ideal para el etiquetado de ADN radioactivo y no radioactivo. El sistema de traslación por muescas:
  • Proporciona cinco soluciones premezcla de nucleótidos para obtener flexibilidad en la incorporación de nucleótidos etiquetados
  • Produce > 108 cpm/µg de ADN de control utilizando [ - 32 P]-dCTP
  • Etiqueta 1 μg de ADN en una reacción
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento El sistema de traslación por muescas incluye una mezcla enzimática que contiene ADN polimerasa I y ADNasa I, dNTPs, ADN de control, tampón de parada y agua destilada. Almacenar a -20 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente.
    Método de detección Radiactivo, fluorescente
    Tipo de producto final Sondas (ADN etiquetado)
    Labeling Target ADN (general)
    Incluye etiqueta o tinte No
    Método de etiquetado Etiquetado directo
    Tipo de producto Sistema de traslación por muescas
    Cantidad 50 reacciones
    Condiciones de envío Hielo húmedo