Learn More
Microspec™ Asas de alambre de nicromio
Código de producto. 15792165
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen:
1 μL
2 μL
3 μL
4 μL
5 μL
10 μL
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen Tamaño de la unidad
15792165 4 μL paquete de 25
15702175 3 μL paquete de 25
15712175 5 μL paquete de 25
15722175 10 μL paquete de 25
15772165 1 μL paquete de 25
15782165 2 μL paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15792165 Proveedor Microspec™ N.º de proveedor S3
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utilizan para aplicaciones bacteriológicas y microbiológicas y pruebas de ignición.
  • Se utilizan para aplicaciones bacteriológicas y otras aplicaciones microbiológicas y pruebas de ignición.
  • Enrollado firmemente
  • Cambio fácil
  • Asas de alambre
  • Alambre de nicromio
Especificaciones
Desechables Reutilizables
Volumen 4 μL
Diameter (English) Inside 0,163 in
Diameter (Metric) Inside 4,15 mm
Longitud (imperial) 3,54/3,94 pulg
Longitud (métrico) Entre 90 y 100 mm
Material Cable de cromo níquel
Esterilidad No estéril
Color Plata
Tipo de producto Producto de inoculación
Incluye 25 asas de alambre en un vial
Cantidad 25
Tipo de empaquetado Vial de plástico
Calibrado Sí