Learn More
N-óxido de nicergolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nicergoline N-Oxide |
| CAS | 2061916-37-6 |
| Fórmula molecular | C24 H26 Br N3 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Nicergoline N-Oxide, (8beta)-10-methoxy-1,6-dimethyl-ergoline-8-methanol 8-(5-Bromo-3-pyridinecarboxylate)','6-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H26BrN3O4/c1-27-12-17-8-21-24(31-3,19-5-4-6-20(27)22(17)19)9-15(13-28(21,2)30)14-32-23(29)16-7-18(25)11-26-10-16/h4-7,10-12,15,21H,8-9,13-14H2,1-3H3/t15-,21-,24+,28?/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@]12C[C@@H](COC(=O)c3cncc(Br)c3)C[N+](C)([O-])[C@@H]1Cc4cn(C)c5cccc2c45 |
| Nombre IUPAC | [(6aR,9R,10aS)-10a-metoxi-4,7-dimetil-7-óxido-6a,8,9,10-tetrahidro-6H-indolo[4,3-fg]quinolin-7-io-9-il]metil 5-bromopiridina-3-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 500.385 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 499.111 |