Learn More
Nicergoline, MedChemExpress
Código de producto. 16444457
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16444457 50 mg 50 miligramos
16408588 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16444457 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0702
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
MedChemExpress Nicergoline, an ergoline derivative ester of bromonicotinic acid, is a potent, selective and orally active antagonist of α1A-adrenoceptor. Nicergoline has vasodilator effects. Nicergoline also has ameliorative effects on cognitive function in mouse models of Alzheimer's disease.
Nicergoline, an ergoline derivative ester of bromonicotinic acid, is a potent, selective and orally active antagonist of α1A-adrenoceptor. Nicergoline has vasodilator effects. Nicergoline also has ameliorative effects on cognitive function in mouse models of Alzheimer's disease.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicergoline
CAS 27848-84-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H26BrN3O3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (206.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES CO[C@@]([C@@]1([H])C2)(C[C@@H](COC(C3=CN=CC(Br)=C3)=O)CN1C)C4=C5C2=CN(C)C5=CC=C4
Peso molecular (g/mol) 484.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 484.39
Porcentaje de pureza 99.06%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation