Learn More
Nicergolina, LoGiCal
Código de producto. 30461828
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30461828 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461828 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0115.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicergoline
CAS 27848-84-6
Nombres de analitos o componentes Nicergoline
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C24 H26 Br N3 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Nicergoline, Ergoline-8-methanol, 10-methoxy-1,6-dimethyl-, 8-(5-bromo-3-pyridinecarboxylate), (8beta)-, Ergoline-8-methanol, 10-methoxy-1,6-dimethyl-, 5-bromo-3-pyridinecarboxylate (ester), (8beta)- (9CI), Ergoline-8beta-methanol, 10-methoxy-1,6-dimethyl-, 5-bromonicotinate (ester) (8CI), Indolo[4,3-fg]quinoline, ergoline-8-methanol deriv., Nicotinic acid, 5-bromo-, (10-methoxy-1,6-dimethylergolin-8beta-yl)methyl ester (8CI), 1,6-Dimethyl-8beta-(5-bromonicotinoyloxymethyl)-10alpha-methoxyergoline, Cergodum, Circo-Maren, Dilasenil, Duracebrol, Ergobel, Ergotop, FI 6714, MNE, Memoq, NSC 150531, Nicergolent, Nicotergoline, Sermion, TA 079, Vasospan
Fórmula InChI InChI=1S/C24H26BrN3O3/c1-27-13-17-8-21-24(30-3,19-5-4-6-20(27)22(17)19)9-15(12-28(21)2)14-31-23(29)16-7-18(25)11-26-10-16/h4-7,10-11,13,15,21H,8-9,12,14H2,1-3H3/t15-,21-,24+/m1/s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CO[C@]12C[C@@H](COC(=O)c3cncc(Br)c3)CN(C)[C@@H]1Cc4cn(C)c5cccc2c45
Nombre IUPAC 5-bromopiridina-3-carboxilato de [(6aR,9R,10aS)-10a-metoxi-4,7-dimetil-6a,8,9,10-tetrahidro-6H-indolo[4,3-fg]quinolin-9-il]metilo
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 484.39
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 483,1158 g/mol