Learn More
Nicergolina EP Impureza C, Mikromol™
Código de producto. 30463462
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30463462 4 x 25 mg -
17923416 25 mg 25 miligramos
17943906 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30463462 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0115.0400254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Nicergolina EP Impureza C, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylmethoxylumilysergol
CAS 35155-28-3
Nombres de analitos o componentes Methylmethoxylumilysergol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H24 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo [(6aR,9R,10aS)-10a-Methoxy-4,7-dimethyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]quinolin-9-yl]methanol (Methylmethoxylumilysergol), [(6aR,9R,10aS)-10a-Methoxy-4,7-dimethyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]quinolin-9-yl]methanol, Nicergoline Imp. C (EP), Methylmethoxylumilysergol, Ergoline-8-methanol, 10-methoxy-1,6-dimethyl-, (8beta)-, Lumilysergol, 10O,1-dimethyl- (7CI), (8beta)-10-Methoxy-1,6-dimethylergoline-8-methanol, Indolo[4,3-fg]quinoline, ergoline-8-methanol deriv., (+)-(5R,10S)-Meluol, 1,6-Dimethyl-8beta-(hydroxymethyl)-10alpha-methoxyergoline, 1-Methyl-10alpha-methoxydihydrolysergol, 10-Methoxy-1,6-dimethylergoline-8beta-methanol, 10alpha-Methoxy-1-methyl-9,10-dihydrolysergol, 10alpha-Methoxy-1-methyldihydrolysergol, O10,1-Dimethyllumilysergol, Nicergoline Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24N2O2/c1-19-10-13-7-16-18(22-3,8-12(11-21)9-20(16)2)14-5-4-6-15(19)17(13)14/h4-6,10,12,16,21H,7-9,11H2,1-3H3/t12-,16-,18+/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CO[C@]12C[C@@H](CO)CN(C)[C@@H]1Cc3cn(C)c4cccc2c34
Nombre IUPAC [(6aR,9R,10aS)-10a-metoxi-4,7-dimetil-6a,8,9,10-tetrahidro-6H-indolo[4,3-fg]quinolin-9-il]metanol
Peso molecular (g/mol) 300.4
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.1838 g/mol