Learn More
N-óxido de nicardipina, Mikromol™
Código de producto. 30051921
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051921 25 mg 25 miligramos
18071310 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051921 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0465.040025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-óxido de nicardipina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicardipine N-Oxide
CAS 2724510-66-9
Nombres de analitos o componentes Nicardipine N-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C26 H29 N3 O7
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Hydroxy-4-[2-[[(1S)-3-methyl-1-[2-(1-piperidinyl)phenyl]butyl]amino]-2-oxoethyl]benzoic Acid, Nicardipine N-Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C20H28N2.H3O4P/c1-16(2)22(17(3)4)15-13-19(18-10-6-5-7-11-18)20-12-8-9-14-21-20;1-5(2,3)4/h5-12,14,16-17,19H,13,15H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4)
SMILES COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OCC[N+](C)([O-])Cc3ccccc3)C
Nombre IUPAC Óxido de N-bencil-2-[5-metoxicarbonil-2,6-dimetil-4-(3-nitrofenil)-1,4-dihidropiridina-3-carbonil]oxi-N-metiletanamina
Peso molecular (g/mol) 495.52
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 495.2006 g/mol