Learn More
Nicardipine hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
L-type calcium channel blocker
71.70€ - 264.00€
| CAS | 54527-84-3 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C26H30ClN3O6 |
| Peso molecular (g/mol) | 515.991 |
| Número MDL | MFCD00057327 |
| Clave InChI | AIKVCUNQWYTVTO-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | nicardipine hydrochloride, cardene, nicardipine hcl, perdipine, nicodel, loxen, angioglebil, bionicard, nicardil, perdipina |
| PubChem CID | 41114 |
| Nombre IUPAC | 5-O-[2-[benzyl(methyl)amino]ethyl] 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate;hydrochloride |
| SMILES | CC1=C(C(C(=C(N1)C)C(=O)OCCN(C)CC2=CC=CC=C2)C3=CC(=CC=C3)[N+](=O)[O-])C(=O)OC.Cl |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15453879
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61269.03 |
1g |
71.70€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15463879
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61269.06 |
5g |
264.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 54527-84-3 | |
| 515.991 | |
| AIKVCUNQWYTVTO-UHFFFAOYSA-N | |
| 41114 | |
| CC1=C(C(C(=C(N1)C)C(=O)OCCN(C)CC2=CC=CC=C2)C3=CC(=CC=C3)[N+](=O)[O-])C(=O)OC.Cl |
| C26H30ClN3O6 | |
| MFCD00057327 | |
| nicardipine hydrochloride, cardene, nicardipine hcl, perdipine, nicodel, loxen, angioglebil, bionicard, nicardil, perdipina | |
| 5-O-[2-[benzyl(methyl)amino]ethyl] 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate;hydrochloride |
Especificaciones
| Nicardipine hydrochloride | |
| C26H30ClN3O6 | |
| UN2811 | |
| nicardipine hydrochloride, cardene, nicardipine hcl, perdipine, nicodel, loxen, angioglebil, bionicard, nicardil, perdipina | |
| CC1=C(C(C(=C(N1)C)C(=O)OCCN(C)CC2=CC=CC=C2)C3=CC(=CC=C3)[N+](=O)[O-])C(=O)OC.Cl | |
| 515.991 | |
| 515.99 |
| 54527-84-3 | |
| MFCD00057327 | |
| 14,6495 | |
| AIKVCUNQWYTVTO-UHFFFAOYSA-N | |
| 5-O-[2-[benzyl(methyl)amino]ethyl] 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate;hydrochloride | |
| 41114 | |
| 98% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H301-H311-H331
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Toxic if inhaled.
P260-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P310-P312-P330-P361-P363-P501c
H301+H311-H330
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 259-198-4
missing translation for 'rtecsNumber' : US7972100
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold