Learn More
Nicarbazina, TRC
Código de producto. 30467698
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30467698 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30467698 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN394530250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicarbazin
CAS 330-95-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C13 H10 N4 O5 . C6 H8 N2 O
Cantidad 250 mg
Sinónimo Nicarbazin, 1,3-Bis(4-nitrophenyl)urea 4,6-dimethylpyrimidin-2-ol, Nicarbazine
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10N4O5.C6H8N2O/c18-13(14-9-1-5-11(6-2-9)16(19)20)15-10-3-7-12(8-4-10)17(21)22;1-4-3-5(2)8-6(9)7-4/h1-8H,(H2,14,15,18);3H,1-2H3,(H,7,8,9)
SMILES Cc1cc(C)nc(O)n1.[O-][N+](=O)c2ccc(NC(=O)Nc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])cc2
Nombre IUPAC 1,3-bis(4-nitrofenil)urea;4,6-dimetilpirimidin-2-ol
Peso molecular (g/mol) 426.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.1288
Porcentaje de pureza >95