Learn More
Nicaraven, MedChemExpress
Código de producto. 16494386
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494386 100 mg 100 miligramos
16433098 10 mg 10 miligramos
16419656 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16494386 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100592
MedChemExpress Nicaraven is a novel chemically synthesized hydroxyl radical-specific scavenger.
Nicaraven is a novel chemically synthesized hydroxyl radical-specific scavenger.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicaraven
CAS 79455-30-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H16N4O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (351.73 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (175.86 mM)
SMILES CC(NC(C1=CC=CN=C1)=O)CNC(C2=CC=CN=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 284.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.31
Porcentaje de pureza 99.3%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death