Learn More
Nicametate, TRC
Código de producto. 30416243
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30416243 100 mg
30413279 500 mg
30408865 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30416243 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN900825100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3099-52-3
Fórmula molecular C12 H18 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 222.28
Sinónimo Nicotinic Acid 2-Diethylamino-Ethyl Ester, 3-Pyridinecarboxylic acid, 2-(diethylamino)ethyl ester, Nicotinic acid, 2-(diethylamino)ethyl ester (7CI,8CI), 2-(Diethylamino)ethyl 3-pyridinecarboxylate, 2-(Diethylamino)ethyl nicotinate, Nicametate, beta-Diethylaminoethyl nicotinate
Nombre IUPAC 2-(dietilamino)etilpiridina-3-carboxilato
SMILES CCN(CC)CCOC(=O)c1cccnc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicametate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18N2O2/c1-3-14(4-2)8-9-16-12(15)11-6-5-7-13-10-11/h5-7,10H,3-4,8-9H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.1368
Porcentaje de pureza >95%