Learn More
Nicainoprol, MedChemExpress
Código de producto. 16485817
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485817 5 mg 5 miligramos
16400679 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16485817 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100572
MedChemExpress Nicainoprol is a fast-sodium-channel blocking drug, which is a potent antiarrhythmic agent.
Nicainoprol is a fast-sodium-channel blocking drug, which is a potent antiarrhythmic agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicainoprol
CAS 76252-06-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H27N3O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo RU-42924
Información de solubilidad DMSO : ≥ 29 mg/mL (78.49 mM)
SMILES O=C(N1CCCC2=C1C(OCC(O)CNC(C)C)=CC=C2)C3=CC=CN=C3
Peso molecular (g/mol) 369.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.46
Porcentaje de pureza 99.48%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation