Learn More
NIBR189, MedChemExpress
Código de producto. 16475826
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475826 100 mg 100 miligramos
16471337 50 mg 50 miligramos
16437827 5 mg 5 miligramos
16405108 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16475826 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12336
MedChemExpress NIBR189 is a small molecule antagonist of the Epstein-Barr virus-induced gene 2 (EBI2; GPR183) receptor with IC50 of 16 nM(Binding) and 11 nM (Functional).
NIBR189 is a small molecule antagonist of the Epstein-Barr virus-induced gene 2 (EBI2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NIBR189
CAS 1599432-08-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H21BrN2O3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (116.47 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(N1CCN(C(C2=CC=C(OC)C=C2)=O)CC1)/C=C/C3=CC=C(Br)C=C3
Peso molecular (g/mol) 429.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 429.31
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus