Learn More
Nialamide, MedChemExpress
Código de producto. 16448676
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16448676 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16448676 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1199
MedChemExpress Nialamide is a non-selective, irreversible monoamine oxidase inhibitor (MAOI) of the hydrazine class that was used as an antidepressant.
Nialamide is a non-selective, irreversible monoamine oxidase inhibitor (MAOI) of the hydrazine class that was used as an antidepressant.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nialamide
CAS 51-12-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H18N4O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (335.19 mM)
SMILES O=C(C1=CC=NC=C1)NNCCC(NCC2=CC=CC=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 298.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.34
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation