Learn More
Nialamida, LoGiCal
Código de producto. 30459005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30459005 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30459005 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1432.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nialamide
CAS 51-12-7
Nombres de analitos o componentes Nialamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H18 N4 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Isonicotinic acid 2-[2-(Benzylcarbamoyl)ethyl]hydrazide, 1-[2-(Benzylcarbamoyl)ethyl]-2-isonicotinoylhydrazine, Espril, N1-Beta-Benzylcarbamoyl-ethyl-N2-isonicotinoyl-hydrazine, NSC 124514, Nialamid, Nialamide, Niamid, Niamidal, Niamide, Niaquitil, Niazin, Novazid, Nuredal, Nyezin
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18N4O2/c21-15(18-12-13-4-2-1-3-5-13)8-11-19-20-16(22)14-6-9-17-10-7-14/h1-7,9-10,19H,8,11-12H2,(H,18,21)(H,20,22)
Tipo de solución Neat
SMILES O=C(CCNNC(=O)c1ccncc1)NCc2ccccc2
Nombre IUPAC N-bencil-3-[2-(piridina-4-carbonil)hidrazinil]propanamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 298.34
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.143 g/mol