Learn More
Niacin, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Código de producto. 15508054 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio recubierto de PVC de boca ancha
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15508054 25 g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 25 g
15598044 500 g Frasco de vidrio recubierto de PVC de boca ancha 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15508054 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 274503
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 59-67-6
Fórmula molecular C6H5NO2
Peso molecular (g/mol) 123.11
Número MDL MFCD00006391
Clave InChI PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nicotinic acid, niacin, 3-pyridinecarboxylic acid, 3-carboxypyridine, wampocap, acidum nicotinicum, apelagrin, pellagrin, akotin, daskil
PubChem CID 938
ChEBI CHEBI:15940
Nombre IUPAC ácido piridina-3-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Niacin
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1L = 1.47kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.11
Grado FCC/USP