Learn More
Thermo Scientific™ NHS-Fluoresceína (éster succinimidílico de 5/6-carboxifluoresceína), isómero mixto
Código de producto. 10280534 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10280534 1 g 1 g
10698664 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10280534 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 46409
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Derivados activados del colorante fluorescente verde fluorescente para etiquetar anticuerpos, proteínas y otras moléculas para la obtención de imágenes por fluorescencia (excitación 494; emisión 518).
Los reactivos y kits de etiquetado de FITC y fluoresceína Thermo Scientific™ son derivados de alto rendimiento del colorante de fluoresceína, activados para un etiquetado fácil y fiable de anticuerpos, proteínas y otras moléculas para su uso como sondas fluorescentes.
Los colorantes de fluoresceína se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, como microscopia de fluorescencia, citometría de flujo y ensayos basados en inmunofluorescencia como Western blotting y ELISA. La FITC y la NHS-fluoresceína reaccionan a grupos amino primarios en proteínas, péptidos y otras biomoléculas, mientras que la fluoresceína-5-maleimida y la 5-IAF reaccionan con sulfhidrilos libres en residuos de cisteína. La mayoría de los derivados de la fluoresceína son mezclas de isómeros con grupos reactivos conectados en las posiciones 5- y 6- del anillo inferior. Las propiedades de estos isómeros son indistinguibles en términos de espectros de excitación y emisión, y para aplicaciones de proteínas no hay necesidad de aislar un isómero específico. El isómero único se utiliza en técnicas de separación de alta resolución como secuenciación y electroforesis capilar.
Características destacadas:
  • Etiquetado específico de aminas: el éster de NHS o isotiocianato etiqueta eficazmente los anticuerpos y otras proteínas purificadas en las aminas primarias (cadenas laterales de lisina). Procedimiento optimizado: el protocolo estándar da como resultado anticuerpos con excelente relación colorante-proteína para una actividad y fluorescencia óptimas. Flúores de un solo uso: no es necesario pesar pequeñas cantidades de polvo; los kits contienen viales de reactivo un solo uso. Purificación eficaz: los kits incluyen resina de purificación y columnas de centrifugación fáciles de usar, lo que garantiza una eliminación rápida y eficaz del colorante no reaccionado y una excelente recuperación de proteínas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 g
Tipo de producto NHS-Fluoresceína
Solubilidad DMF (dimetilformamida)
Contenido y almacenamiento Almacenar a 20 °C, proteger de la luz.
Reactividad química Amina
Fracción reactiva Éster activo, succinimidilo éster, éster NHS
Etiqueta o tinte FITC (fluoresceína)
Tipo de etiqueta Colorantes clásicos
Línea de productos Pierce
Emisión 518
Excitación 494