missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Originally named because of its sequence similarity to the Saccharomyces cerevisiae NHP2 (non-histone protein 2), this protein appears to be a highly conserved nuclear protein that is a component of the [U4/U6.U5] tri-snRNP. It binds to the 5′ stem-loop of U4 snRNA. Two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | NHP2L1 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.23 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | SNU13 |
| N.º de referencia del gen | P55769, Q9D0T1 |
| Alias de gen | 15.5K, FA 1, FA1, hSNU13, NHP2 like protein 1, NHP2L1, NHPX, OTK27, SNRNP15 5, SNU13, SNU13 homolog, SPAG12, SSFA1 |
| Símbolos de los genes | SNU13 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?