Learn More
R&DSystems™ NHP XL CCL4/MIP-1 beta, Magnetic Luminex™ Performance Assay
Código de producto. 30042902
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30042902 1 kit 1 set
1 options
Código de producto. 30042902 Proveedor R&DSystems™ N.º de proveedor LNHPXL271
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.61€
    231.00€ / 1 sets
    Ahorro 29.61€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Magnetic bead-based multiplex assay for the Luminex™ platform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 kit
Especie Primate
Objetivo de unión CCL4/MIP-1 beta
ID de gen (Entrez) 6351
Línea de productos R&D Systems
Sinónimo ACT2, ACT-2, AT744.1, C-C motif chemokine 4, chemokine (C-C motif) ligand 4, Exodus-3, G-26, G-26 T-lymphocyte-secreted protein, HC21, LAG1, LAG-1, Lymphocyte activation gene 1 protein, Macrophage inflammatory protein 1-beta, MIP1 beta, MIP-1 beta, MIP1B, MIP1B1, MIP-1-beta, MIP-1-beta(1-69), PAT 744, Protein H400, SCYA2, SCYA4, secreted protein G-26, SIS-gamma, small inducible cytokine A4 (homologous to mouse Mip-1b), Small-inducible cytokine A4, T-cell activation protein 2
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.