Learn More
R&D Systems™ NHE3/SLC9A3 Antibody Blocking Peptide
Especificaciones
Especificaciones
| Gene ID (Entrez) | 6550 |
| Línea de productos | Novus |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Para utilizar con (aplicación) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NBP3-00589. |
| Alias de gen | isoform 3, MGC126718, NHE3MGC126720, solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), member 3, Solute carrier family 9 member 3 |
| Símbolo de gen | SLC9A3 |
| Cantidad | 0,1 mg |
| Categoría de investigación | Lipid and Metabolism, Phospho Specific, Plasma Membrane Markers, Signal Transduction |
| Tampón de almacenamiento | Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA. |