Learn More
MedChemExpress NH2-PEG3-C1-Boc
Especificaciones
Especificaciones
| Peso molecular | 263.33 g/mol |
| CAS | 189808-70-6 |
| Contenido y almacenamiento | Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | PROTAC Linker 5 |
| Solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (379.75 mM; Need ultrasonic) |
| Objetivo | Dopamine Receptor |