Learn More
NH2-C5-NH-Boc, MedChemExpress
Código de producto. 16459316
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16459316 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16459316 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW004710
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress NH2-C5-NH-Boc (PROTAC Linker 23) is an alkyl chain-based PROTAC linker can be used in the synthesis of PROTACs.
NH2-C5-NH-Boc (PROTAC Linker 23) is an alkyl chain-based PROTAC linker can be used in the synthesis of PROTACs.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NH2-C5-NH-Boc
CAS 51644-96-3
Color Incolora
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H22N2O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo PROTAC Linker 23
Información de solubilidad Ethanol : 100 mg/mL (494.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC(C)(C)C)NCCCCCN
Peso molecular (g/mol) 202.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.29
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Viscous Liquid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death