Learn More
MedChemExpress NH2-C2-NH-Boc
Specifications
Specifications
| Pureza | 97.0% |
| CAS | 57260-73-8 |
| Contenido y almacenamiento | 4°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Peso molecular | 160.21 g/mol |
| Tipo de producto | Linker |
| Cantidad | 100 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Sinónimo | PROTAC Linker 22 |