Learn More
NH2-C2-NH-Boc, TRC
Código de producto. 30340516
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30340516 1 g 1 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30340516 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB6550001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material N-(t-Boc)ethylenediamine
CAS 57260-73-8
Fórmula molecular C7 H16 N2 O2
Cantidad 1 g
Sinónimo Carbamic acid, N-(2-aminoethyl)-, 1,1-dimethylethyl ester, Carbamic acid, (2-aminoethyl)-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI), (2-Aminoethyl)carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester, (2-Aminoethyl)carbamic acid tert-butyl ester, 1,1-Dimethylethyl (2-aminoethyl)carbamate, 1-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-2-aminoethane, 2-(N-tert-Butoxycarbonylamino)ethylamine, 2-(tert-Butoxycarbonyl)amino-1-aminoethane, 2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]ethylamine, 2-[[(tert-Butyloxy)carbonyl]amino]ethylamine, N-(2-Aminoethyl)carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester, N-(2-Aminoethyl)carbamic acid tert-butyl ester, N-(t-Butyloxycarbonyl)ethylenediamine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-diaminoethane, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-ethanediamine, N-(tert-Butoxycarbonyl)ethylenediamine, N-BOC-ethylenediamine, N-Boc-1,2-diaminoethane, N-Boc-ethane-1,2-diamine, N-tert-Butoxycarbonyl-1,2-ethylenediamine, [(tert-Butyloxy)carbonyl]-1,2-ethylenediamine, mono-BOC-ethylenediamine, tert-Butyl (2-aminoethyl)carbamate, tert-Butyl N-(2-aminoethyl)carbamate, tert-Butyl [(2-aminoethyl)amino]formate
Fórmula InChI InChI=1S/C7H16N2O2/c1-7(2,3)11-6(10)9-5-4-8/h4-5,8H2,1-3H3,(H,9,10)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCN
Nombre IUPAC tert-butil N-(2-aminoetil)carbamato
Peso molecular (g/mol) 160.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.1212