Learn More
NH125, MedChemExpress
Código de producto. 16463088
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16463088 10 mg 10 miligramos
16459646 50 mg 50 miligramos
16444386 100 mg 100 miligramos
16415827 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16463088 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100576
MedChemExpress NH125 is a potent and selective inhibitor of eukaryotic elongation factor 2 kinase (eEF-2K/CaMKIII), also can induce eEF2 phosphorylation, with an IC50 of 60 nM for eEF-2K.
NH125 is a potent and selective inhibitor of eukaryotic elongation factor 2 kinase (eEF-2K/CaMKIII), also can induce eEF2 phosphorylation, with an IC50 of 60 nM for eEF-2K.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NH125
CAS 278603-08-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H45IN2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 160 mg/mL (305.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=[N+](CC2=CC=CC=C2)C=CN1CCCCCCCCCCCCCCCC.[I-]
Peso molecular (g/mol) 524.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 524.56
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease