Learn More
NGI-1, MedChemExpress
Descripción
NGI-1 (ML414) is a potent oligosaccharyltransferase (OST) inhibitor, directly targeting and blocking the function of the OST catalytic subunits STT3A and STT3B. NGI-1 is a cell permeable inhibitor and can effectively reduce virus infectivity without affecting cell viability.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | NGI-1 |
| CAS | 790702-57-7 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H22N4O3S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | ML414 |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (253.48 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NC1=NC=C(C)S1)C2=CC(S(=O)(N(C)C)=O)=CC=C2N3CCCC3 |
| Peso molecular (g/mol) | 394.51 |
| Mostrar más |