Learn More
Invitrogen™ Human NGFR ELISA Kit
Código de producto. 15435083
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15435083 96 pruebas 1 set
17155519 5 × 96 pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15435083 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EHNGFR
ELISA
The Human Nerve Growth Factor Receptor (Hu NGFR) ELISA quantitates Hu NGFR in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu NGFR. Principle of the method The Human NGFR solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
El NGFR (Receptor del Factor de Crecimiento Nervioso, superfamilia TNFR, miembro 16, LNGFR, receptor de neurotrofina p75) es importante para el desarrollo, diferenciación y supervivencia de diversas células neuronales y no neuronales. La acción del NGF está mediada por la unión de dos receptores distintos, el receptor del factor de crecimiento nervioso (NGF) de alta afinidad p140 y el de baja afinidad (p75NGFR) o el Receptor de Neurotrofinas (p75NTR). El NGFR contiene un dominio extracelular que contiene cuatro repeticiones de 40 aminoácidos con 6 residuos de cisteína en posiciones conservadas, seguidas de una región rica en serina/treonina, un dominio transmembrana único y un dominio citoplasmático de 155 aminoácidos. La región rica en cisteína contiene el dominio de unión del factor de crecimiento nervioso. Los factores neurotróficos controlan la supervivencia, la diferenciación y el mantenimiento de las neuronas de los sistemas nerviosos periférico y central, y de otros tipos de células derivadas de la cresta neural. El desarrollo de las neuronas simpáticas depende absolutamente del factor de crecimiento nervioso durante el período de competición in vivo. Los anticuerpos que reaccionan específicamente con el NGFR p75 son herramientas útiles en la detección y caracterización del NGFR p75, para mejorar nuestra comprensión de una amplia gama de fenómenos en el desarrollo, plasticidad y reparación del sistema nervioso. El NGFR también puede asociarse con otros receptores del NGF como Trk a través de los dominios citosólico y transmembrana y, por lo tanto, puede funcionar como un correceptor que refina la afinidad y especificidad de Trk para las neurotrofinas. Por último, al unirse a varias neurotrofinas, el NGFR se asocia con el receptor-6 del factor de necrosis tumoral (TRAF6), lo que sugiere que puede funcionar potencialmente como un transductor de señales para las señales del NGF a través del NGFR. El NGFR puede participar en el desarrollo de células madre cancerígenas en el melanoma y otros tipos de cáncer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P08138
Intervalo del ensayo 0,082-20 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 80 pg
Intervalo de calibración De 80 pg/ml a 20 ng/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Receptores y factores de crecimiento
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, ENA-78, FGF- 4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 4804
Símbolo de gen CD271,Gp80-LNGFR,TNFRSF16,p75(NTR),p75NTR
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo CD271, Gp80-LNGFR, TNFRSF16, p75(NTR), p75NTR
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min