Learn More
NGD 94-1, TRC
Código de producto. 30477760
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30477760 25 mg -
30466407 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30477760 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN39350825MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 179333-18-7
Fórmula molecular C18 H20 N6 . 2[C4 H4 O4]
Peso molecular (g/mol) 552.536
Sinónimo NGD 94-1, CPDD 0045, NGD 941
Nombre IUPAC (Z)-pero-2-ácido enedioico; 2-[4-[(2-fenil-1H-imidazol-5-il)metil-piperazina-1-il]pirimidina
SMILES OC(=O)\C=C/C(=O)O.OC(=O)\C=C/C(=O)O.C(N1CCN(CC1)c2ncccn2)c3cnc([nH]3)c4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[4-[(2-Phenyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]-1-piperazinyl]-pyrimidine (2Z)-2-Butenedioate (1:2)
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H20N6.2C4H4O4/c1-2-5-15(6-3-1)17-21-13-16(22-17)14-23-9-11-24(12-10-23)18-19-7-4-8-20-18;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h1-8,13H,9-12,14H2,(H,21,22);2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2*2-1-
Formula Weight (peso de la fórmula) 552.197