Learn More
Hidrato de Ngamma-tritil-L-asparagina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15429908
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15429908 5 g 5 g
15439908 250 mg 250 miligramos
15419908 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15429908 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63285.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 132388-58-0 | C23H22N2O3 | 374.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132388-58-0
Fórmula molecular C23H22N2O3
Peso molecular (g/mol) 374.44
Número MDL MFCD00153422
Clave InChI BRRPJQYCERAMFI-GNLPSFAGNA-N
Sinónimo h-asn trt-oh, n'-trityl-l-asparagine, n-beta-trityl-l-asparagine, n-triphenylmethyl-l-asparagine, 2s-2-amino-4-oxo-4-tritylamino butanoic acid, 2s-2-amino-3-triphenylmethylcarbamoyl propanoic acid, 2s-2-amino-3-triphenylmethyl carbamoyl propanoic acid, h-asn trt-2-chlorotrityl resin, asparagine trt, h-asn trt oh
PubChem CID 7408309
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-[(triphenylmethyl)carbamoyl]propanoic acid
SMILES N[C@@H](CC(=O)NC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ngamma-Trityl-L-asparagine hydrate
Color Blanco
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.45 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo