Learn More
NG25, MedChemExpress
Código de producto. 16489097
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489097 5 mg 5 miligramos
16456518 10 mg 10 miligramos
16451519 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16489097 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15434
MedChemExpress NG25 is a potent dual TAK1 and MAP4K2 inhibitor, with IC50s of 149 nM and 21.7 nM, respectively.
NG25 is a potent dual TAK1 and MAP4K2 inhibitor, with IC50s of 149 nM and 21.7 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NG25
CAS 1315355-93-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H30F3N5O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (93.01 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(NC1=CC(C(F)(F)F)=C(CN(CC2)CCN2CC)C=C1)C3=CC(OC4=C5C(NC=C5)=NC=C4)=C(C)C=C3
Peso molecular (g/mol) 537.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 537.58
Porcentaje de pureza 99.09%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease