Learn More
NG,NG-Dimetilarginina Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 17964775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17964775 10 mg 10 miligramos
17991835 5 mg 5 miligramos
17931405 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17964775 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46357510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 220805-22-1
Fórmula molecular C8 H18 N4 O2 . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 275.18
Sinónimo L-Ornithine, N5-[(dimethylamino)iminomethyl]-, hydrochloride (1:2), L-Ornithine, N5-[(dimethylamino)iminomethyl]-, dihydrochloride (9CI), N5-[(Dimethylamino)iminomethyl]-L-ornithine dihydrochloride, (2S)-2-Amino-5-[[amino(dimethylamino)methylidene]amino]pentanoic acid dihydrochloride, (S)-2-Amino-5-(3,3-dimethylguanidino)pentanoic acid dihydrochloride, ADMA 2HCl, Asymmetric dimethylarginine dihydrochloride, Dimethyl-L-arginine dihydrochloride, L-NG,NG-Dimethylarginine dihydrochloride, NG,NG-Dimethylarginine dihydrochloride, NG,NG-Dimethyl-L-arginine dihydrochloride
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-5-[(N,N-dimetilcarbamimidil)amino]ácido pentanoico; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.CN(C)C(=N)NCCC[C@H](N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NG,NG-Dimethylarginine Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18N4O2.2ClH/c1-12(2)8(10)11-5-3-4-6(9)7(13)14;;/h6H,3-5,9H2,1-2H3,(H2,10,11)(H,13,14);2*1H/t6-;;/m0../s1
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.0963