Learn More
NG,NG'-dimetil-L-arginina-d6, TRC
Código de producto. 30370368
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30370368 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30370368 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4635821MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NG,NG'-Dimethyl-L-arginine-d6
CAS 1331888-08-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C8H12D6N4O2
Cantidad 1 mg
Sinónimo N5-[(Dimethylamino)iminomethyl]-L-ornithine-d6, N5-[Bis(methylamino)methylene]-L-ornithine-d6, SDMA-d6
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18N4O2/c1-10-8(11-2)12-5-3-4-6(9)7(13)14/h6H,3-5,9H2,1-2H3,(H,13,14)(H2,10,11,12)/t6-/m0/s1/i1D3,2D3
SMILES N[C@H](C(O)=O)CCC/N=C(NC([2H])([2H])[2H])/NC([2H])([2H])[2H]
Peso molecular (g/mol) 208.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.1806
Porcentaje de pureza >95