Learn More
NG,NG'-Dimetio-L-arginina Di(p-hidroxiazobenceno-p'-sulfonato) Sal, TRC
Código de producto. 30133355
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133355 10 mg 10 miligramos
30009984 1 mg 1 miligramo
30011567 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133355 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46358010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102783-24-4
Fórmula molecular 2 C12 H10 N2 O4 S . C8 H18 N4 O2
Peso molecular (g/mol) 758.82
Sinónimo L-Ornithine, N5-[(dimethylamino)iminomethyl]-, bis[4-[(4-hydroxyphenyl)azo]benzenesulfonate] (9CI), Benzenesulfonic acid, 4-[(4-hydroxyphenyl)azo]-, compd. with N5-[(dimethylamino)iminomethyl]-L-ornithine (2:1) (9CI), NG,NG-Dimethyl-L-arginine di(p-hydroxyazobenzene-p'-sulfonate) salt, N5-[(Dimethylamino)iminomethyl]-L-ornithine bis[4-[(4-hydroxyphenyl)azo]benzenesulfonate] salt, (2S)-2-Amino-5-[[amino(dimethylamino)methylidene]amino]pentanoic acid 4-[(4-hydroxyphenyl)azo]benzenesulfonic acid (1:2), (S)-2-Amino-5-(3,3-dimethylguanidino)pentanoic acid di(p-hydroxyazobenzene-p'-sulfonate) salt, Asymmetric dimethylarginine di(p-hydroxyazobenzene-p'-sulfonate) salt, NG,NG-Dimethyl-L-arginine bis[4-[(4-hydroxyphenyl)azo]benzenesulfonate] salt
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-5-[(N,N-dimetilcarbamimidil)amino]ácido pentanoico; Ácido 4-[(E)-(4-hidroxifenil)diazenilo]benzenosulfónico
SMILES CN(C)C(=N)NCCC[C@H](N)C(=O)O.Oc1ccc(cc1)N=Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)O.Oc3ccc(cc3)N=Nc4ccc(cc4)S(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NG,NG'-Dimethy-L-arginine Di(p-hydroxyazobenzene-p'-sulfonate) Salt
Fórmula InChI InChI=1S/2C12H10N2O4S.C8H18N4O2/c2*15-11-5-1-9(2-6-11)13-14-10-3-7-12(8-4-10)19(16,17)18;1-12(2)8(10)11-5-3-4-6(9)7(13)14/h2*1-8,15H,(H,16,17,18);6H,3-5,9H2,1-2H3,(H2,10,11)(H,13,14)/b2*14-13+;/t;;6-/m..0/s1
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 758.2152