Learn More
Thermo Scientific Chemicals NG-monometil-L-arginina monoacetato, 99 %
Código de producto. 10371484 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10371484 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
10173101 5 mg Frasco de vidrio 5 miligramos
10016213 25 mg Frasco de vidrio 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10371484 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 328721000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 53308-83-1 | C9H20N4O4 | 248.283 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53308-83-1
Fórmula molecular C9H20N4O4
Peso molecular (g/mol) 248.283
Número MDL MFCD00069311
Clave InChI IKPNWIGTWUZCKM-JEDNCBNOSA-N
Sinónimo tilarginine acetate, l-nmma, l-nmma acetate, ng-monomethyl-l-arginine acetate, nomega-me-l-arg, unii-2fl3530af2, ng-me-l-arg, acoh, tilarginine acetate usan, ng-methyl-l-arginine acetate salt, l-ornithine, n5-imino methylamino methyl-cas
PubChem CID 135242
Nombre IUPAC Ácido acético;ácido(2S)-2-amino-5-[(N'-metilcarbamimidoil)amino]pentanoico
SMILES CC(=O)O.CN=C(N)NCCCC(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-ω-Monomethyl-L-arginine monoacetate
Punto de fusión 180°C to 190°C
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Rotación específica +9° to +13° (20°C, 589nm) (c=4, water)
Índice Merck 15, 6096
Condición de rotación específica + 10.50 (20.00°C c=4,water)
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.3
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Polvo