Learn More
Acetato de NG-monometil-L-arginina, TRC
Código de producto. 30465266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30465266 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30465266 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM56500050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NG-Monomethyl-L-arginine Acetate
CAS 53308-83-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C7 H16 N4 O2 . C2 H4 O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo N5-[Imino(methylamino)methyl]-L-ornithine Acetate, L-NMMA, ANO 1020, Tilarginine Acetate
Fórmula InChI InChI=1S/C7H16N4O2.C2H4O2/c1-10-7(9)11-4-2-3-5(8)6(12)13;1-2(3)4/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,12,13)(H3,9,10,11);1H3,(H,3,4)/t5-;/m0./s1
SMILES CNC(=N)NCCC[C@H](N)C(=O)O.CC(=O)O
Nombre IUPAC ácido acético; ácido (2S)-2-amino-5-[(N-metilcarbamimidoil)amino]pentanoico
Peso molecular (g/mol) 248.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.1485
Porcentaje de pureza >95