Learn More
Tocris Bioscience™ NG 25
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18723439
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
18723439 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 18723439 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5429/5
TGF-β-activated kinase (TAK1) inhibitor
NG 25 is a TGF-β-activated kinase (TAK1) inhibitor (IC50 = 149 nM). Also inhibits LYN, MAP4K2 and Abl kinase activity (IC50 values are 12.9, 21.7 and 75.2 nM, respectively). Suppresses CpG A and CpG B-stimulated secretion of IFN-α and TLR7/8 agonist CL097-stimulated secretion of IFN-β in Gen 2.2 leukemia cells in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[4-[(4-Ethyl-1-piperazinyl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-3-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-yloxy)benzamide
CAS 1315355-93-1
Cantidad 5 mg
Objetivo Other Kinase Inhibitors
Fórmula molecular C29H30F3N5O2
Formula Weight (peso de la fórmula) 537.58
Pureza >98%