Descripción
Mide la actividad de NFkB p105 / p50 en 1h 30 m en extractos celulares/tisulares con el kit de ensayo de actividad del factor de transcripción NFkB p50 AB324202. Sensibilidad >0,1875 μg. Uso con microplacas pre-recubiertas (tiras de 12 x 8 pozos).
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 x 96 Pruebas |
| Estado normativo | RUO |