Learn More
NFAT Transcription Factor Regulator-1, MedChemExpress
Código de producto. 16485526
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485526 100 mg 100 miligramos
16447417 5 mg 5 miligramos
16404708 10 mg 10 miligramos
16400997 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16485526 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112778
MedChemExpress NFAT Transcription Factor Regulator-1 is an IL-2 synthesis inhibitor with an IC50 of 182 nM.
NFAT Transcription Factor Regulator-1 is an IL-2 synthesis inhibitor with an IC50 of 182 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NFAT Transcription Factor Regulator-1
CAS 245747-71-1
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H10F6N4O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (360.33 mM)
SMILES O=C(C1=C(F)C=NC=C1)NC2=CC=C(N3N=C(C(F)(F)F)C=C3OC(F)F)C=C2
Peso molecular (g/mol) 416.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.28
Porcentaje de pureza 98.98%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation