Learn More
MedChemExpress NFAT Inhibitor-1
Código de producto. 16432008
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16432008 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16432008 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYP1026
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-10-2026
MedChemExpress NFAT Inhibitor (VIVIT peptide) is a cell-permeable peptide inhibitor of nuclear factor of activated Tcells (NFAT) that selectively inhibits calcineurin-mediated dephosphorylation of NFAT.
Especificaciones
Pureza 99.86%
CAS 249537-73-3
Contenido y almacenamiento Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Peso molecular 1685.94 g/mol
Tipo de producto Peptides
Cantidad 5 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad H2O : 100 mg/mL (59.31 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo VIVIT peptide