Descripción
The NF90/ILF3 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human NF90/ILF3. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The NF90/ILF3 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | NF90/ILF3 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 2H10G3 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Símbolos de los genes | CBTF; DRBF; DRBP76; MMP4; MPHOSPH4; MPP4; NF-AT-90; NF110; NF90; NFAR; NFAR-1; NFAR2; TCP110; TCP80 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant Protein |
| Método de purificación | Protein G purification |
| Mostrar más |