Learn More
NF449, TRC
Código de producto. 30484185
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30484185 100 mg
30483891 25 mg
30480593 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30484185 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN391700100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 627034-85-9
Fórmula molecular C41H24N6Na8O29S8
Peso molecular (g/mol) 1505.09
Sinónimo 4,4',4' ',4' ' '-[Carbonylbis[imino-5,1,3-benzenetriylbis(carbonylimino)]]tetrakis-1,3-Benzenedisulfonic Acid Sodium Salt (1:8), 4,4',4' ',4' ' '-[Carbonylbis[imino-5,1,3-benzenetriylbis(carbonylimino)]]tetrakis-1,3-benzenedisulfonic Acid Octasodium Salt
Nombre IUPAC octasodium; 4-[[3-[[3,5-bis[(2,4-disulfonatofenil)carbamoilo]fenil]carbamoilamino]-5-[(2,4-disulfonatofenil)carbamoil]benzoilo]amino]benceno-1,3-disulfonato
SMILES O=C(C1=CC(C(NC2=C(S(=O)(O[Na])=O)C=C(S(=O)(O[Na])=O)C=C2)=O)=CC(NC(NC3=CC(C(NC4=CC=C(S(=O)(O[Na])=O)C=C4S(=O)(O[Na])=O)=O)=CC(C(NC5=C(S(=O)(O[Na])=O)C=C(S(=O)(O[Na])=O)C=C5)=O)=C3)=O)=C1)NC6=C(S(=O)(O[Na])=O)C=C(S(=O)(O[Na])=O)C=C6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NF449
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C41H32N6O29S8.8Na/c48-37(44-29-5-1-25(77(53,54)55)15-33(29)81(65,66)67)19-9-20(38(49)45-30-6-2-26(78(56,57)58)16-34(30)82(68,69)70)12-23(11-19)42-41(52)43-24-13-21(39(50)46-31-7-3-27(79(59,60)61)17-35(31)83(71,72)73)10-22(14-24)40(51)47-32-8-4-28(80(62,63)64)18-36(32)84(74,75)76;;;;;;;;/h1-18H,(H,44,48)(H,45,49)(H,46,50)(H,47,51)(H2,42,43,52)(H,53,54,55)(H,56,57,58)(H,59,60,61)(H,62,63,64)(H,65,66,67)(H,68,69,70)(H,71,72,73)(H,74,75,76);;;;;;;;/q;8*+1/p-8
Formula Weight (peso de la fórmula) 1503.7535
Porcentaje de pureza >95%