Learn More
Abnova™ NF-kB II Phospho-Specific Array
Descripción
- This product must be accompanied with Antibody Array Detection Kit
- The arrays are printed on standard-size coated glass microscope slides and can be scanned on all microarray scanners that are compatible with 76 x 25 x 1 mm slides
- Suitable Sample: Cultured Cells, Frozen Tissue, FFPE Tissue, Serum
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 4°C |
| Método de detección | Fluorometric |
| Cantidad | 1 kit (2 muestras) |
| Para utilizar con (aplicación) | Profiling |
| Tipo de producto | Array/Library |