Learn More
R&D Systems™ NF 546
Descripción
P2Y11 agonist (pEC50 = 6.27). Exhibits selectivity for P2Y11 over a range of P2Y and P2X receptors. Also inhibits DNA-binding activity of HMGA2 (IC50 = 5.49 μM).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | NF 546 |
| CAS | 1006028-37-0 |
| Cantidad | 10 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Fórmula molecular | C47H44N6Na4O17P4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1180.74 |
| Pureza | >95% |
| Peso molecular | 1180.748 |