Learn More
Nezukone, MedChemExpress
Código de producto. 16483898
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483898 10 mg 10 miligramos
16416627 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16483898 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103708
MedChemExpress Nezukone is a derivative of hinokitiol. Hinokitiol can restore iron transports, however, Nezukone cannot bind or transport iron.
Nezukone is a derivative of hinokitiol. Hinokitiol can restore iron transports, however, Nezukone cannot bind or transport iron.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nezukone
Forma física Liquid
CAS 13656-81-0
Color Marrón
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H12O
Sinónimo C2-deoxyhinokitiol 4-Isopropyltropone
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (674.76 mM) ∣Ethanol : 100 mg/mL (674.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=CC=C(C(C)C)C=C1
Peso molecular (g/mol) 148.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.2
Porcentaje de pureza 98.6%