Learn More
Nexturastat A, MedChemExpress
Código de producto. 16487138
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487138 10 mg 10 miligramos
16481629 1 mg 1 miligramo
16463167 50 mg 50 miligramos
16437146 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16487138 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16699
MedChemExpress Nexturastat A is a potent HDAC6 inhibitor with an IC50 of 5 nM. Nexturastat A also inhibits HDAC10 and metallo-β-lactamase domain-containing protein 2 (MBLAC2).
Nexturastat A is a potent HDAC6 inhibitor with an IC50 of 5 nM. Nexturastat A also inhibits HDAC10 and metallo-β-lactamase domain-containing protein 2 (MBLAC2).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nexturastat A
Forma física Solid
CAS 1403783-31-2
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H23N3O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 56 mg/mL (164.03 mM)
SMILES O=C(NO)C1=CC=C(CN(CCCC)C(NC2=CC=CC=C2)=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 341.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.4
Porcentaje de pureza 99.03%