Learn More
BD Medical™ Sistema de catéter intravenoso cerrado Nexiva™, doble puerto, calibre 22 x 25 mm
Código de producto. 15741118
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de aguja:
22 G
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Calibre de aguja unitSize
15741118 22 G paquete de 20
1 options
Código de producto. 15741118 Proveedor BD Medical™ N.º de proveedor 383532
Cuidado perfecto del paciente, con un catéter intravenoso que dura. El sistema de catéteres intravenosos cerrados Nexiva™ de BD, de doble puerto, calibre 22 x 25 mm es un sistema todo en uno diseñado para reducir los intentos de inserción, reducir la exposición a la sangre y reducir el movimiento mientras se mejora el tiempo de permanencia.
  • Septo dividido de acceso Luer Q-Syte:
    El diseño mínimo ofrece los máximos beneficios, incluyendo altas tasas de flujo, fiabilidad excepcional, clara visibilidad y fácil limpieza
  • Acceso doble:
    Un segundo puerto permite la administración simultánea de fluidos y medicamentos compatibles cerca del lugar de inserción
  • Sistema cerrado todo en uno, premontado:
    Crea una vía de fluido cerrada de un solo lumen diseñada para contener la sangre durante la inserción, reduciendo la posibilidad de exposición a la sangre y la contaminación en la conexión
  • Dispositivo de estabilización integrado:
    La plataforma de estabilización suave y flexible integrada en el sistema está diseñada para ofrecer estabilidad y comodidad y minimizar el movimiento en el vaso para evitar la irritación
  • Tecnología de aguja Instaflash™:
    incorpora una aguja con muescas que confirma la entrada en el vaso para mejorar el éxito del primer pinchazo y reducir las dolorosas inserciones fallidas
  • Biomaterial Vialon™:
    el biomaterial clínicamente probado tiene tiempos de permanencia más largos y se ablanda en el vaso, reduciendo la posibilidad de fleblitis hasta en un 50 % y proporcionando una mayor resistencia al acodamiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CDC, Normas de práctica de la terapia de infusión
Material Acero inoxidable (aguja), Vialon (catéter)
Color Azul
Calibre de aguja 22 G
Diámetro interior (métrico) Entre 0,6350 y 0,7112 mm
Diámetro exterior (métrico) Entre 0,8636 y 0,9398 mm
Para utilizar con (aplicación) Capaz de soportar inyecciones de energía para exploraciones de TC con contraste
Incluye Tubo de extensión: Diámetro interior - 1,22 mm
Longitud (imperial) 1 in
Longitud (métrico) 25 mm
Tipo de producto Sistema de catéter intravenoso cerrado, doble puerto
Presión máxima 300 psi
Cantidad 20 paq.
Estilo de punta de aguja Biselado, con muescas
Esterilidad Estéril