Learn More
Nexinhib 20, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nexinhib 20 |
| CAS | 331949-35-0 |
| Fórmula molecular | C15 H16 N4 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4,4-Dimethyl-1-(3-nitrophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1-penten-3-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H16N4O3/c1-15(2,3)14(20)13(18-10-16-9-17-18)8-11-5-4-6-12(7-11)19(21)22/h4-10H,1-3H3/b13-8+ |
| SMILES | CC(C)(C)C(=O)\C(=C/c1cccc(c1)N(=O)=O)\n2cncn2 |
| Nombre IUPAC | (E)-4,4-dimetil-1-(3-nitrofenil)-2-(1,2,4-triazol-1-il)pent-1-en-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 300.312 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 300.122 |