Learn More
Sartorius NexaGel STEM
Código de producto. 31908459 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
2 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31908459 2 mL 2 ml
31908362 10 mL 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31908459 Proveedor Sartorius N.º de proveedor NGH02S
 Artículo restringido
En stock
Sistema de hidrogel libre de xenos diseñado para mejorar el rendimiento de cultivos de suspensión estática tridimensional (3D).
  • Facilitar la ampliación de las células madre pluripotentes humanas (hPSCs), creando una plataforma de alto rendimiento para modelar diversos tejidos y estados patológicos.
  • Este sistema de hidrogel listo para usar cuenta con una formulación optimizada que permite la rápida expansión de esferoides de células madre 3D de alta calidad con características pluripotentes.
  • Los hPSC pueden descongelarse directamente a partir de nitrógeno líquido o transferirse desde recipientes de cultivo recubiertos de matriz 2D y mezclarse inmediatamente con la solución de hidrogel para cultivos en suspensión estática.
  • El protocolo optimizado es especialmente beneficioso para experimentos sensibles al tiempo, ya que minimiza la necesidad de intercambios frecuentes de medios, ahorrando así tiempo y recursos.
  • Este sistema de hidrogel es compatible con la mayoría de los medios de cultivo de hPSC y los vasos de cultivo de tejidos.
  • El método único de cultivo estático en suspensión elimina la necesidad de microtransportadores en biorreactores a gran escala, simplificando y optimizando la extracción celular.
  • Los esferoides de células madre 3D generados con este sistema pueden utilizarse para subcultivar más, diferenciar patrones, desarrollar organoides o restablecer morfologías de cultivos 2D.
Especificaciones
Tipo de célula hPSCs
Formulario Líquido
Tipo de producto Sistema de hidrogel
Cantidad 2 mL