Learn More
Sartorius Matriz de hidrogel NexaGel
Código de producto. 31908476 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
2 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31908476 10 mL 10 ml
31908451 2 mL 2 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31908476 Proveedor Sartorius N.º de proveedor NGH01
 Artículo restringido
En stock
Hidrogel funcional pre-preparado, libre de xenos, ideal para la investigación en cultivo celular 3D.
  • Este hidrogel está formulado con una combinación precisa de ligandos y concentraciones multifuncionales, lo que lo hace adecuado para una amplia variedad de tipos celulares y aplicaciones.
  • Puede combinarse directamente con la suspensión de celda sin necesidad de ajustes adicionales, proporcionando una solución sencilla y versátil.
  • La matriz de hidrogel NexaGel™ imita eficazmente la matriz extracelular natural (ECM), creando un entorno más familiar para las células.
  • El hidrogel es estable a temperatura ambiente, mantiene un pH neutro, es transparente, permeable y funciona bien con diferentes sistemas de imagen.
  • Se convierte en una matriz hidrogel simplemente mezclándose con el medio de cultivo celular.
  • Las células cultivadas en este sistema pueden recuperarse fácilmente utilizando nuestra Solución de Recuperación Celular NexaGel™ .
Specifications
Formulario Líquido
Tipo de producto Matriz de hidrogel
Esterilidad No estéril
Cantidad 10 mL